Få mere at vide
Cobaltous Ammonium Sulfate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472875 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11472875 100 g
1 options
Artikelnummer. 11472875 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521111980
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobaltous Ammonium Sulfate
CAS 13596-46-8
Mængde 100 g
Synonym diammonium cobalt ii sulfate hexahydrate, cobalt 2+ diammonium hexahydrate disulfate, cobaltous ammonium sulfate hexahydrate, sulfuric acid, ammoniumcobalt 2+ salt 2:2:1
Formel vægt 395.23