Få mere at vide
Cobaltocene, 98%
Artikelnummer. 10350184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10350184 10 g Glasflaske 10g
10025490 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350184 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405320100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1277-43-6 | C10H10Co | 189.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1277-43-6
Molekylær formel C10H10Co
Molekylvægt (g/mol) 189.12
MDL nummer MFCD00013749
InChI nøgle SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bis(cyclopentadienyl)cobalt
PubChem CID 24942376
IUPAC navn cobalt(2+);cyclopenta-1,3-dien
SMIL C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobaltocene
Smeltepunkt 173°C
Farve Sort
Elementær analyse 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.,soluble in hydrocarbons
Formel vægt 189.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobaltocene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.