Få mere at vide
Kobolttråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11381488
Skift visning
Mængde:
2 cm
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381488 50 cm 50cm
11371488 2 cm 2cm
11361488 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010945.BW
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt wire
Navn note 2,0 mm (0,08 tommer) diameter.
Mængde 50 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈28,0 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic