Få mere at vide
Kobolttråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11371488
Skift visning
Mængde:
2 cm
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371488 2 cm 2cm
11361488 10 cm 10cm
11381488 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010945.BP
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt wire
Navn note 2.0mm (0.08 in.) dia.
Mængde 2 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈28.0g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic