Få mere at vide
Kobolttråd, 2,0 mm (0,08 tommer) dia, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058807
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
Artikelnummer. 11359418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043290.BQ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt wire
Navn note 2.0mm (0.08 in.) dia.
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈28.0g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%