Få mere at vide
Kobolttråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11369418
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369418 25 cm 25cm
11359418 5 cm 5cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043290.BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3171.69 DKK
    2853.65 DKK / 25cm
    Spare 318.04 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt wire
Navn note 2,0 mm (0,08 tommer) diameter.
Mængde 25 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈28,0 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%