Få mere at vide
Kobolttråd, 1,5 mm (0,06 tommer) diameter, annealed, Puratronic™, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt wire |
| Navn note | 1.5mm (0.06 in.) dia., Annealed |
| Mængde | 10 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈15.8g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.995% |
| Grad | Puratronic |