Få mere at vide
Cobalt wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048579
Mængde:
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
Artikelnummer. 11391488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010946.BU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed
Mængde 25 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈7.00g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic