Få mere at vide
Cobalt titanium oxide, 99.8% (metals basis excluding Ni), Ni <0.15%
Beskrivelse
Cobalt titaniumoxid viser magnetiske egenskaber ved stuetemperatur og bruges i elektronik og som spintroniske enheder. Det bruges til at forbedre gassensing-evnen af svovlbrinte ved hydrotermisk metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt titanium oxide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen Ni), Ni< 0,15 % |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 154.83 |
| Procent renhed | 99.8% |