Få mere at vide
Koboltsulfat Heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30355075
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355075 10 g
30351733 5 g
30354614 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC72504310G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-24-1
Molekylær formel CoH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 281.09
IUPAC navn kobolt(2+); sulfat; heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt Sulphate Heptahydrate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Formel vægt 280.9589