Få mere at vide
Kobolt standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Co i 2 til 5% HNO3
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt standard solution |
| Navn note | 1 mg/ml Co i 2% HNO3 |
| Emballage | Plastflaske |
| CAS | 10141-05-6, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Løsning |
| Molekylær formel | CoN2O6 |
| Koncentration | 990 til 1010 μg/ml Co(2 +) i 2 til 5% HNO3 |
| MDL nummer | MFCD00010935 |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| InChI nøgle | UFMZWBIQTDUYBN-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt atomic absorption standard solution
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H290-Kan ætse metaller.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.