Få mere at vide
Cobalt Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL nummer | 10935 |
| Farve | Colorless |
| pH | 1 |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cobalt solution 1000 ppm
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Cobalt