Få mere at vide
Koboltstandard: Co @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Koboltstandard: Co @ 10.000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt |
| CAS | 7440-48-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Cobalt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Co |
| Koncentration | 10.000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Co |
| SMIL | [Co] |
| Vis mere |