Få mere at vide
Koboltsputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494775
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494775 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15494775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040834.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Koboltforstøvningsmål bruges som magnetronforstøvningskilde for at give en blå farve til maling og keramik, og bruges også til galvanisering, og dets radioaktive isotop, 6OCobalt, bruges til behandling af kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Cobalt sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-48-4
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Co
MDL nummer MFCD00010935
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Co]
IUPAC navn kobolt
Molekylvægt (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Procent renhed 99.95%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.