Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Co |
| Koncentration | 1±0.02 g/L |
| Type | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Co |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i