Få mere at vide
Koboltopløsning til ICP 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12933384 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12933384 100 mL Flaske 100ml
12943384 250 mL Flaske 250ml
12953384 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12933384 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 012 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Spezifikation
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Co
Koncentration 1±0.02 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Co
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Gefahrenhinweis
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sicherheitshinweis
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.