Få mere at vide
Koboltsnegl, 6,35 mm (0,25 tommer) dia. x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058739
Mængde:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 11399298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043227.QI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Mængde 1 Slug
Lugt Odorless
Vægt ≈3.6g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic