Få mere at vide
Kobolt-slug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11384458
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384458 5 g 5g
11374458 25 g 25g
11364458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042355.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt slug
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,22 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%