Få mere at vide
Cobalt silicide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11352208
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352208 100 g 100g
11342208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013115.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12017-12-8 | CoSi2 | 115.10 g/mol
Cobalt silicid er meget udbredt i kemisk forskning. Det bruges også til produktion og karakterisering af meget storskala integration (VLSI) applikationer i halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12017-12-8
Molekylær formel CoSi2
Molekylvægt (g/mol) 115.10
MDL nummer MFCD00016021
InChI nøgle QKWVWIGBHQUEHX-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt silicide
Smeltepunkt 1277°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 115.11
Lugt Odorless
Tæthed 5.3