Få mere at vide
Cobalt silicide, 99% (metals basis)
Beskrivelse
Cobalt silicid er meget udbredt i kemisk forskning. Det bruges også til produktion og karakterisering af meget storskala integration (VLSI) applikationer i halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt silicide |
| Smeltepunkt | 1277°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 115.11 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 5.3 |