Få mere at vide
Koboltstang, 5 mm (0,2 tommer) dia, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
150mm
50mm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt rod |
| Navn note | 5mm (0.2 in.) dia. |
| Mængde | 50 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.75g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.995% |
| Grad | Puratronic |