Få mere at vide
Koboltstav, 12 mm (0,47 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11337027
Skift visning
Mængde:
10 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337027 10 mm 10mm
11327027 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010867.HF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt rod
Navn note 12 mm (0,47 tommer) diameter.
Mængde 10 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈10,1 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic