Få mere at vide
Koboltstang, 12,5 mm (0,492 tommer) dia, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455895
Skift visning
Mængde:
25 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455895 25 mm 25mm
1 options
Artikelnummer. 15455895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000081.DH
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt rod
Navn note 12,5 mm (0,492 tommer) i diameter.
CAS 7440-48-4
Mængde 25 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈10,9 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Co
MDL nummer MFCD00010935
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Co]
IUPAC navn kobolt
Molekylvægt (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Procent renhed 99.95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.