Få mere at vide
Kobolt, ∣Quant r teststrimler, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441127
Skift visning
Mængde:
1 Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441127 1 Kit Hver
1 options
Artikelnummer. 15441127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 023275.QA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt, Test strips
Mængde 1 Kit
MDL nummer MFCD00146485