Få mere at vide
Cobalt powder, spherical, -100+325 mesh, 99.8% (metals basis)
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt powder |
| Farve | Sort |
| Mængde | 50 g |
| Maskestørrelse | −100+325 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Spherical Powder |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.8% |