Få mere at vide
Kobolt, plasma standardløsning, Specpure™ Co 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11341379
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341379 50 mL 50ml
11351379 100 mL 100ml
11440340 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013828.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4 , 7732-18-5
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Cobalt: 0.1%; Water: 94.9%