Få mere at vide
Cobalt pieces, 99.9+% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407394
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11335958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010454.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt
Farve Grå
Udseende Gray pieces
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Damptryk 0.0000001 hPa
Analyseprocentområde 99.9+% (Metals basis)
Form Pieces