Få mere at vide
Cobalt pieces, 12mm (0.47in) & down, Vacuum Deposition Grade, 99.5% (metals basis excluding Ni), Ni nominal 1%
Artikelnummer. p-7050277
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11367818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036375.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt pieces
Farve Grå
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 12mm (0.47 in.) & down
Form Pieces
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ni), Ni nominel 1 %
Procent renhed 99.5%