Få mere at vide
Koboltstykker, 12 mm (0,47 tommer) & ned, vakuumaflejringsgrad, 99,5 % (metalbasis eksklusive Ni), Ni nominelt 1 %
Artikelnummer. 11367818
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367818 50 g 50g
11357818 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036375.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt pieces
Farve Grå
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 12 mm (0,47 tommer) & Ned
Form Brikker
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ni), Ni nominel 1 %
Procent renhed 99.5%