Få mere at vide
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina
Artikelnummer. 15404005
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 15404005
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cobaltoxid, typisk 3,4-4,5%, Molybdænoxid typisk 11,5-14,5% på aluminiumoxid anvendes til fremstilling af biobrændstofproduktion ved brug af alger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Navn note On alumina
Farve Blue
Fysisk form Trilobe Extrudate
Mængde 25 g
MDL nummer MFCD01074445
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%