Få mere at vide
Kobolt organometalliske standarder, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Co | 1000 μg/g |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt Oil Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7440-48-4, 64742-65-0 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Molekylær formel | Co |
| MDL nummer | MFCD00010935 |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1000 ug/g Cobalt in Base Oil 75
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: cobalt
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug