Få mere at vide
Kobolt organometallisk olie standard 5000ppm i olie, SPEX Certiprep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 5000 ug/g Cobalt in Base Oil 75
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: cobalt