Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ Cobalt™ N19 Nitrilhandsker
Artikelnummer. 11670301
Størrelse:
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 11670301
Brand: Ansell N19403
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Multifunktionelle nitrilhandsker giver ensartet komfort og holdbarhed til arbejdere på tværs af en lang række industrier. Fuldt tekstureret med en tykkelse på 4 mil hjælper brugerne med sikkert greb om værktøjer og materialer.
  • Blødt og elastisk nitrilmateriale
  • Holdbar og punkteringsbestandig
  • Fuldt tekstureret overflade for forbedret greb i våde eller tørre forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Fingertykkelse (engelsk) 4,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.11 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 3,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse X-Large
Tykkelse (engelsk) 4 mil
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
FDA 510 (k) Ja
Model- N194
Trækstyrke 20,5 MPa
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24.13 cm