Få mere at vide
Koboltnitrat Hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30136412
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30136412 2.5 g 2.5g
30010394 500 mg -
30008975 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1002672.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-22-9
Molekylær formel Co(NO3)2 . 6H2O
Molekylvægt (g/mol) 291.04
Synonym Cobalt(2+) Dinitrate Hexahydrate, Cobalt(2+) Nitrate Hexahydrate, Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Cobaltous Dinitrate Hexahydrate, Cobaltous Nitrate Hexahydrate;
IUPAC navn kobolt(2+); dinitrat; Hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt Nitrate Hexahydrate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Formel vægt 290.9722