Få mere at vide
Cobaltnaphthenate, Co 6%, ca. 53% i mineralsk terpentin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303968
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303968 500 g 500g
11393958 100 g 100g
11313968 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040387.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61789-51-3 | C20H34CoO4 | 397.42 g/mol
Koboltnaphthenat er meget udbredt i polyesterharpikser og malingstørrere. Det bruges som en hærdningsaccelerator, tværbindingskatalysator til umættede polyesterharpikser. Det bruges også til fremstilling af klæbemidler, lak og vandtætningsmidler til tekstiler. Yderligere bruges det som korrosionsinhibitorer, smøremidler og brændstoftilsætningsstoffer. Det spiller en vigtig rolle som olietørremidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61789-51-3
Molekylær formel C20H34CoO4
Molekylvægt (g/mol) 397.42
MDL nummer MFCD02094763
InChI nøgle XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYNA-L
Synonym cobalt naphthenate, cobalt ii 2-naphthoate
PubChem CID 119077305
IUPAC navn cobalt;naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL [Co++].CCC1CCC(CCC([O-])=O)C1.CCC1CCC(CCC([O-])=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt naphthenate
Flammepunkt 40°C (104°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Co 6%, approximately 53% in min.eral spirits
Fysisk form Væske