Få mere at vide
Koboltklump, typisk 1,5 cm terninger, vakuumomsmeltet, lavt iltindhold, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372038
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372038 100 g 100g
11362038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012956.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-48-4 | Molekylformel: Co | Molekylvægt: 58,93 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt lump
Navn note Typisk 1,5 cm kuber, vakuum omsmeltet, lavt iltindhold
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Form Lump
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%