Få mere at vide
Cobalt(IV) sulfide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049324
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11391529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014005.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cobalt(IV)sulfid er et lovende batterielektrodemateriale, der udviser gode elektrokemiske egenskaber til lithiumsvovlbatterier, termiske batterier og lithiumion-sekundære batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12013-10-4
Molekylær formel CoS2
Molekylvægt (g/mol) 123.05
MDL nummer MFCD00064735
InChI nøgle XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt 3+ ;trisulfide, cobalt sulfide,
PubChem CID 25147475
SMIL S=[Co]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(IV) sulfide
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Ni), Ni< 0,2 %
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Slightly soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC navn cobalt(3+);trisulfid
Formel vægt 123.06
Procent renhed 99.5%