Få mere at vide
Cobalt(IV) sulfide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cobalt(IV)sulfid er et lovende batterielektrodemateriale, der udviser gode elektrokemiske egenskaber til lithiumsvovlbatterier, termiske batterier og lithiumion-sekundære batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(IV) sulfide |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen Ni), Ni< 0,2 % |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in acid. Insoluble in water. |
| IUPAC navn | cobalt(3+);trisulfid |
| Formel vægt | 123.06 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Vis mere |