Få mere at vide
Cobalt(III) fluoride, 99%
Artikelnummer. p-4407410
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11357157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011490.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10026-18-3 | CoF3
Cobalt(III)fluorid er et kraftigt fluoreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-18-3
Molekylær formel CoF3
MDL nummer MFCD00010942
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(III) fluoride
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 115.93
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Light brown powder
Tæthed 3.88