Få mere at vide
Kobolt(III)fluorid, 99%
Artikelnummer. 11357157
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357157 25 g 25g
11367157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011490.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10026-18-3 | CoF3
Cobalt(III)fluorid er et kraftigt fluoreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-18-3
Molekylær formel CoF3
MDL nummer MFCD00010942
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(III) fluoride
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 115.93
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Light brown powder
Tæthed 3.88