Learn More
Cobalt(III) 2,4-pentanedionate
Product Code. 11357377
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11357377 100 g 100g
11347377 5 g 5g
11337377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11357377 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012536.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21679-46-9 | C15H21CoO6 | 356.26 g/mol
Cobalt(III) 2,4-pentandionat anvendes som polymerisationskatalysator, vulkaniseringsmiddel, pigment i harpiks og glas. Det bruges også til fremstilling af monoporphyrinater. Yderligere bruges det i kinetiske undersøgelser af jern-svovlproteiner. Ud over dette reagerer det med trimethylaluminium for at fremstille Me( 3 Al/Co(acac) 3 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21679-46-9
Molekylær formel C15H21CoO6
Molekylvægt (g/mol) 356.26
MDL nummer MFCD00013488
InChI nøgle VACIXPOMJJIDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cobalt(III) acetylacetonate
IUPAC navn 2,4,8,10,13,15-hexamethyl-1λ³,5λ³,7λ³,11λ³,12λ³,16λ³-hexaoxa-6-cobaltaspi ro[5.5⁶.5⁶]hexadeca-1,4,7,10,12,15-hexaen-6,6,6-tris(ylium)-3,9,14-triid
SMIL CC1=[O][Co+3]234([O]=C(C)[CH-]1)[O]=C(C)[CH-]C(C)=[O]2.CC([CH-]C(C)=[O]3)=[O]4
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cobalt(III) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 211°C (decomposition)
Lugt Light
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic; Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and halogenated solvents. Slightly soluble in acetone,aromatic solvents and aliphatic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 356.26
Fysisk form Pulver