Få mere at vide
Cobalt(II) thiocyanate, 98+%
Artikelnummer. 11416420
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416420 50 g 50g
11406420 10 g 10g
11426420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416420 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23460.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3017-60-5 | C2H2CoN2S2 | 177.105 g/mol
Cobalt(II) thiocyanat er bedst kendt for Scott test, som er en dokumenteret screeningstest for tilstedeværelsen af kokain.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cobalt(II) thiocyanat er bedst kendt for Scott test, som er en dokumenteret screeningstest for tilstedeværelsen af kokain.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3017-60-5
Molekylær formel C2H2CoN2S2
Molekylvægt (g/mol) 177.105
MDL nummer MFCD00010937
InChI nøgle IQHZUTZWNWRODJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131877393
IUPAC navn kobolt;thiocyansyre
SMIL C(#N)S.C(#N)S.[Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) thiocyanate
Lugt Odorless
Lineær formel Co(SCN)2
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 175.1
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) thiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) thiocyanate