Få mere at vide
Cobalt(II)sulfid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332208
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332208 25 g 25g
11322208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013114.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-42-6 | CoS | 90.99 g/mol
Anvendes til støbning, smeltning af metal, hårde legeringer. Glasagtig kulstof anvendes i vid udstrækning som et elektrodemateriale i elektrokemi, lige så meget som for digler med høj temperatur og som en del af nogle proteseanordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-42-6
Molekylær formel CoS
Molekylvægt (g/mol) 90.99
MDL nummer MFCD00016032
InChI nøgle INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728
PubChem CID 14832
IUPAC navn sulfanylidenkobolt
SMIL [S--].[Co++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) sulfide
Smeltepunkt >1116°C
Farve Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 91
Lugt Odorless
Udseende Red powder