Få mere at vide
Cobalt(II) sulfate hydrate, Reagent, Co 20.8% min
Artikelnummer. 11331109
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331109 250 g 250g
11321109 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011340.30
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Keramik, pigmenter, glasurer, pletteringsbade, katalysator, batterier, maling/blæktørrer
Keramik, pigmenter, glasurer, pletteringsbade, katalysator, batterier, maling/blæktørrer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 60459-08-7
Molekylær formel CoO4S
Molekylvægt (g/mol) 154.99
MDL nummer MFCD00149657
InChI nøgle KTVIXTQDYHMGHF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii sulfate hydrate, cobalt sulfate monohydrate, unii-5zqa69klc0, 5zqa69klc0, cobalt mesosulfate coh2so5, cobalt sulfate coso4 monohydrate, cobalt ii sulfatehydrate, cobalt sulphate monohydrate, co.so4.h2o, cobalt 2+ hydrate sulfate
PubChem CID 16210984
IUPAC navn cobalt(2+);sulfat;hydrat
SMIL [Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) sulfate hydrate
Farve Rød til Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Lineær formel CoSO4·xH2O
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in water; Slightly soluble in methanol and ethanol
Formel vægt 154.99 (Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Co 20.8% min.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.