Få mere at vide
Cobalt(II) Sulfate Heptahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15887120
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15887120 250 g
15877120 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15887120 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1025560250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-24-1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) Sulfate Heptahydrate
Smeltepunkt 98°C
Mængde 250 g
MDL nummer MFCD00149658
Synonym Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Molekylvægt (g/mol) 281.1
Grad Research
Tæthed 1.95 g/cm3 at 20°C