Få mere at vide
Kobolt(II) sulfatheptahydrat, Puratronic™ 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Cobalt(II)sulfatheptahydrat anvendes til fremstilling af pigmenter og andre koboltsalte. Det bruges i opbevaringsbatterier og galvaniseringsbade, sympatisk blæk og som tilsætningsstof til jord og dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
| Farve | Rød |
| pH | 4 |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 2.03 g/mL |
| Lineær formel | CoSO4·7H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt(II) sulfate heptahydrate
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.