Få mere at vide
Cobalt(Ii) Sulfate Heptahydrate, Solstice
Artikelnummer. 15641230 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15641230 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15641230 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 12933500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Purum,≥95%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(Ii) Sulfate Heptahydrate
CAS 10026-24-1
Mængde 500 g
Molekylær formel CoH14O11S
Lineær formel CoSO4 · 7H2O
MDL nummer MFCD00149658
FN nummer 3077
Synonym cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
InChI nøgle MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn cobalt(2+);sulfate;heptahydrate
Molekylvægt (g/mol) 281.09
PubChem CID 61444
Formel vægt 281.1g/mol
Procent renhed ≥95%
Grad purum
Tæthed 2.03g/mL at 25°C