Få mere at vide
Cobalt(II) Sulfate Heptahydrate, 99-101%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11428133 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428133 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428133 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/6880/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Smeltepunkt 98°C
CAS 10026-24-1
Farve Brown-Red
pH 4 to 5
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel CoH14O11S
MDL nummer MFCD00149658
InChI nøgle MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate
Molekylvægt (g/mol) 281.09
Formel vægt 281.09g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COBALTOUS SULFATE AR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304-VED INDÅNDING:.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate