Få mere at vide
Kobolt(II) sulfat heptahydrat, 98 %
Artikelnummer. 11463287
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463287 2500 g 2500g
11443287 100 g 100g
11453287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16201.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281,09 g/mol
Cobalt(II)sulfatheptahydrat anvendes til fremstilling af pigmenter, samt til fremstilling af andre koboltsalte, som anvendes i porcelæn og glas. Det bruges i opbevaringsbatterier og galvaniseringsbade, sympatisk blæk og som tilsætningsstof til jord og dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cobalt(II)sulfatheptahydrat anvendes til fremstilling af pigmenter samt til fremstilling af andre koboltsalte, som anvendes i porcelæn og glas. Det bruges i opbevaringsbatterier og galvaniseringsbade, sympatisk blæk og som tilsætningsstof til jord og dyrefoder.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-24-1
Molekylær formel CoH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 281.09
MDL nummer MFCD00149658
InChI nøgle MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
IUPAC navn cobalt(2+);sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) sulfate heptahydrate
pH 4
Mængde 2500 g
Lineær formel CoSO4·7H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2448
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 281.10 (154.99 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 2.03