Få mere at vide
Kobolt(II) sulfat heptahydrat, 98 %
Beskrivelse
Cobalt(II)sulfatheptahydrat anvendes til fremstilling af pigmenter, samt til fremstilling af andre koboltsalte, som anvendes i porcelæn og glas. Det bruges i opbevaringsbatterier og galvaniseringsbade, sympatisk blæk og som tilsætningsstof til jord og dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cobalt(II)sulfatheptahydrat anvendes til fremstilling af pigmenter samt til fremstilling af andre koboltsalte, som anvendes i porcelæn og glas. Det bruges i opbevaringsbatterier og galvaniseringsbade, sympatisk blæk og som tilsætningsstof til jord og dyrefoder.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
| pH | 4 |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 2.03 |
| Lineær formel | CoSO4·7H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,2448 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 281,10 (154,99 Vandfri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt(II) sulfate heptahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) sulfate heptahydrate